Learn More
HALYARD™ Guantes de nitrilo estériles azul claro PUREZERO* HG3
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
- Sin níquel
- Sin talco
- Sin silicona
- Sin látex ni ftalatos
- Gran limpieza
- Bajos niveles de endotoxinas
- Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
- Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Contenido reciclado
- Energía renovable
- Materiales renovables
Spécification
Spécification
Certificaciones/conformidad | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | GMP grado A/B/C/D. |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Sí |
Cleanroom Class | Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7 |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1 |
Color | Azul claro |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Afficher plus |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
SM432226X | Certificado de análisis | 18/03/2025 | CLN923260 |
SM424526X | Certificado de análisis | 20/01/2025 | CLN923260 |
SM418926X | Certificado de análisis | 20/12/2024 | CLN923260 |
SM335226X | Certificado de análisis | 19/04/2024 | CLN923260 |
SM330926X | Certificado de análisis | 04/03/2024 | CLN923260 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
HALYARD™ Guantes de nitrilo estériles azul claro PUREZERO* HG3 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu