Learn More
HALYARD™ Guantes de nitrilo estériles azul claro PUREZERO* HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17314350 Tienda Halyard Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
300 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17314350 6.5 300 pares
17304350 6 300 pares
17324350 7 300 pares
17334350 7,5 300 pares
17344350 8 300 pares
17354350 8,5 300 pares
17364350 9 300 pares
17394340 10 300 pares
8 options
Código de producto. 17314350
Marca: HALYARD™ CLN923265
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de gran calidad diseñados exactamente según los estándares necesarios para cumplir los requisitos de un entorno con control de la contaminación.
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
  • Sin níquel
  • Sin talco
  • Sin silicona
  • Sin látex ni ftalatos
  • Gran limpieza
  • Bajos niveles de endotoxinas
  • Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
  • Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificaciones/conformidad (Europa) GMP grado A/B/C/D.
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7
Accelerator Free Sí
AQL 1
Color Azul claro
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño 6.5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0,10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modelo CLN923265
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm