Learn More
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco (SGX) suaves PUREZERO* HG3 Código de producto.: 17334330
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco (SGX) suaves PUREZERO* HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17334330
Pequeño
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 17334330
Marca: HALYARD™ CLN3231SM
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de gran calidad diseñados exactamente según los estándares necesarios para cumplir los requisitos de un entorno con control de la contaminación.
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
  • Sin níquel
  • Sin talco
  • Sin silicona
  • Sin látex ni ftalatos
  • Gran limpieza
  • Bajos niveles de endotoxinas
  • Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
  • Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Contenido reciclado
    • Energía renovable
    • Materiales renovables
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificaciones/conformidad (Europa) GMP grado A/B/C/D.
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7
Accelerator Free Sí
AQL 1
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteSM425414X Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/01/2025 Catalog NumberCLN3231SM
Número de loteSM423114X Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog NumberCLN3231SM
Número de loteSM423014X Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog NumberCLN3231SM
Número de loteSM420624X Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog NumberCLN3231SM
Número de loteSM415024X Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/09/2024 Catalog NumberCLN3231SM
Título del producto
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco (SGX) suaves PUREZERO* HG3 >