Learn More
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco PUREZERO* HG3 Código de producto.: 17374320
Añadir a la cesta
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco PUREZERO* HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17374320
M
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 17374320
Marca: HALYARD™ CLN3031MD
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de gran calidad diseñados exactamente según los estándares necesarios para cumplir los requisitos de un entorno con control de la contaminación.
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
  • Sin níquel
  • Sin talco
  • Sin silicona
  • Sin látex ni ftalatos
  • Gran limpieza
  • Bajos niveles de endotoxinas
  • Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
  • Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Contenido reciclado
    • Energía renovable
    • Materiales renovables
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificaciones/conformidad (Europa) GMP grado A/B/C/D.
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7
Accelerator Free Sí
AQL 1
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm
Título del producto
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco PUREZERO* HG3 >