Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Guantes de nitrilo en caja para laboratorio de ciencias de la vida
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
22.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Descripción
Los guantes de nitrilo HALYARD™ PUREZERO™ Life Science ofrecen comodidad y protección gracias a:
PROTECCIÓN DE BARRERA
- Pruebas y normas exhaustivas
- AQL medio del sector (1,0)
- 3 niveles de protección codificados por colores con grosor creciente
- Probados frente a 57 sustancias químicas, hasta 14 fármacos de quimioterapia y fentanilo
- No fabricado con látex de caucho natural, para protección frente a alergias de tipo IV
SOSTENIBILIDAD
- Nuestra planta de fabricación de guantes Safeskin (Tailandia) utiliza un 92% de energía renovable.
- Los dispensadores están fabricados con hasta un 85% de materiales reciclados, y las fundas con hasta un 100% de materiales reciclados
- Los guantes PUREZERO™ Life Science Gloves se fabrican en unas instalaciones que cumplen los requisitos de la norma ISO 14001: 2015 - Sistema de gestión medioambiental.
FIABILIDAD DEL SUMINISTRO
- Se entregan a través de nuestra cadena de suministro global integrada verticalmente
- Respaldados por nuestros más de 20 años de experiencia en la fabricación de guantes de examen de nitrilo para el mercado industrial
- Trazabilidad de las materias primas hasta su fuente original
- Fabricados en nuestras propias instalaciones Safeskin en Tailandia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | No |
Aplicaciones | Laboratory |
AQL | 1 |
Color | Green |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Fingertip Textured |
Finger Thickness (English) | 4.7 mil |