Learn More
Thermo Scientific™ Agua purificada para microbiología
Código de producto. 12756929
Click to view available options
Peso de llenado:
100,0g ± 1,5g
200,0 g +4.0 g
3,0 g ± 0,3 g
5,0g ± 0,3 g
De 10,01 a 0,3 g
Tipo de empaquetado:
10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja
10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja.
24 frascos Bijou con tapón de rosca en una caja.
24 frascos universales de plástico con tapones de rosca en una caja
300 frascos con tapón de rosca en una caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 24
paquete de 300
Código de producto. 12756929
Marca: Thermo Scientific™ BO0209M
Realice la dilución de la muestra para el examen microbiano o garantice la esterilidad de sus dispositivos y equipos con agua purificada para microbiología.
Realice la dilución de muestras para un examen microbiano o garantice la esterilidad de los dispositivos y equipos con el agua purificada Thermo Scientific™ Oxoid™. Los frascos incluyen tapón de rosca para facilitar el uso.
Utilice agua purificada como líquido diluyente y enjuagador.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Agua purificada para microbiología
Formato Frascos de jarabe
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agua purificada
Peso de llenado 100,0g ± 1,5g
Tipo de empaquetado 10 frascos de jarabe con tapón de rosca en una caja.
Cantidad 10 x 100 ml en 125 ml de jarabe