missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Purmorphamine
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Descripción
- Purmorphamine is a tri-substituted purine derivative that activates the Hedgehog pathway by directly binding to and activating the Hedgehog receptor Smoothened (EC50 = 1 μM)
- (Sinha and Chen)
- Promotes differentiation of ventral spinal progenitors and motor neurons from human pluripotent stem cells (Hu and Zhang, Karumbayaram et al.), Li et al.)
- Promotes differentiation of osteoblasts from human and mouse mesenchymal cells (Beloti et al.), Wu et al. 2002, Wu et al.) 2004)
- Inhibits differentiation and maturation of adipocytes from human mesenchymal cells (Fontaine et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 483367-10-8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C31H32N6O2 |
| Pureza | ≥98% |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido