Learn More
Minebea Intec™ Básculas de Mesa Puro™
Puro™ bench scales are a multi-functional weighing solution for diverse industrial weighing needs.
Marca:  Minebea Intec™ EF-4PGFS300-6d
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17728949
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Puro™ floor scales unite the most needed applications in one multi-purpose indicator with large display for a comfortable user operating experience.
  • Accurate and reliable results in a second
  • Combined with the robustness and durability of platforms, bench scales fit comfortably in any environment while offering simple charging and connection technology
  • Up to 500 hours continuous use between recharges with 12 hour recharge time
  • LCD display with white backlight, 35 mm (1.4 in.) height, 6 digits, 14-segment
  • For weighing, counting, check weighing, check counting, and totalization
  • Standard charging via USB-C
  • Height of Column: 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
500 hr.
300 kg
50 g
IP43 (Indicator), IP67 (Platform)
1 sec.
50/60 Hz
Externo
Backlit LCD
Plastic, Stainless Steel
6000 d
650 x 500 x 145 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.