Learn More
Euro Protection™ Purofort Safety Boot
90.78€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE |
---|---|
Diseñar | Slim |
Para utilizar con (aplicación) | Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather |
Grado | S5 |
Material de revestimiento | Poliamida |
Especificaciones
EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE | |
Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather | |
Poliamida | |
Poliuretano |
Slim | |
S5 | |
Polyurethane, Polyamide | |
Purofort Safety Boot |