Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Purofort™
Las botas de seguridad Euro Protection™ Purofort™ proporcionan una protección flexible y ligera, y aislamiento contra el frío, e incluyen una puntera de acero para su protección.
84.23€ - 118.00€
Especificaciones
Color | Verde |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Agriculture/Farming |
Material de revestimiento | Polyamide |
Características exclusivas | Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. |
Material de la suela | Purofort™ |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15849226
|
Euro Protection™
9PUSG37 |
37 |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15849236
|
Euro Protection™
9PUSG47 |
47 |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859236
|
Euro Protection™
9PUSG48 |
48 |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879226
|
Euro Protection™
9PUSG40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15889226
|
Euro Protection™
9PUSG41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15899226
|
Euro Protection™
9PUSG42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15809236
|
Euro Protection™
9PUSG43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15819236
|
Euro Protection™
9PUSG44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15829236
|
Euro Protection™
9PUSG45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15839236
|
Euro Protection™
9PUSG46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15859226
|
Euro Protection™
9PUSG38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15869226
|
Euro Protection™
9PUSG39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Flexibles y ligeras para usarlas durante todo el día.
- Aislamiento contra el frío
- Resistente al desgarro y al desgaste
- Pala Purofort™
- Forro de poliamida
- Plantilla de poliuretano
- Puntera de acero
- Suela de acero, resistente a las perforaciones
- Suela Purofort™
- Apto para su uso en la industria agrícola
Especificaciones
Verde | |
Polyamide | |
Purofort™ | |
900 g per boot in size 9.5 | |
Botas de seguridad |
Agriculture/Farming | |
Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole. | |
Steel | |
EN ISO 20345: 2011 |