Learn More
Puromicina, 10 mg/ml en agua destilada, filtrada estéril
Use el código promocional "23252" para aplicar la oferta.
Descripción
Puromycin is also used as a substrate of Mdr-1. It is been widely used in cell culture applications. It also induces apoptosis which was found as parallel apoptosis caused by deprivation of neuronal growth factor (NGF) in developing chick sympathetic neurons; however, this apoptotic activity can be inhibited by several transcriptional inhibitors such as: actinomycin D and α-amanitin (sc-202440) which has lead researchers to hypothesize that apoptosis is triggered through the transcription of particular genes. Shown to arrest cells in G2/M phase. Puromycin is an inhibitor of CD13 and DPP7.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La puromicina también se utiliza como sustrato de Mdr-1. Se utiliza ampliamente en aplicaciones de cultivo celular. También induce apoptosis, la cual se encontró como apoptosis paralela causada por la privación del factor de crecimiento nervioso (NGF) en el desarrollo de neuronas simpáticas de polluelos; sin embargo, esta actividad apoptótica puede ser inhibida por varios inhibidores transcripcionales tales como: actinomicina D y α-amanitina (sc-202440), lo que ha llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que la apoptosis se desencadena a través de la transcripción de determinados genes. Se ha demostrado que detiene las células en la fase G2/M. La puromicina es un inhibidor del CD13 y la DPP7.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml a 20 °C).
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. La concentración de trabajo óptima de la puromicina varía dependiendo de la línea celular. Por lo general, la concentración de trabajo para el cultivo de células eucariotas es de 1 a 10 µg/ml.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Puromycin dihydrochloride |
Tipo | Puromycin Dihydrochloride |
Nombre de nota | sterile-filtered |
Forma física | Líquido |
Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml at 20°C). |
Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride |
Concentración | 10mg/mL in distilled water |
Cantidad | 5 x 1 mL |
RUO – Research Use Only