Learn More
STEMCELL Technologies Puromycin (Dihydrochloride)
Código de producto. p-7217402
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 17100212
Marca: STEMCELL Technologies 73342
Antibiotic; Protein synthesis inhibitor
  • Puromycin is an aminonucleoside antibiotic, derived from Streptomyces alboniger, which acts as a protein synthesis inhibitor
  • It binds to the target ribosome site A, where it is transferred to the growing polypeptide chain causing premature chain termination (Lührmann et al.; Rodriguez-Fonseca et al.; Azzam & Algranati)
  • A biologically inactive form is generated when puromycin is N-acetylated by puromycin-N-acetyltransferase, allowing this gene to be used as a selective resistance marker (Vara et al.) 1985)
  • Selects for cells expressing puromycin-N-acetyltransferase resistance gene as a research tool (de la Luna & Ortín; Iwaki et al.)
  • Useful in CRISPR/Cas9 mammalian gene editing by selecting for successful Cas9-induced knock-in with puromycin resistance gene (Park et al.)
  • Possesses anti-tumor activity when tested against numerous cell lines (Foley & Eagle)
Especificaciones
CAS 58-58-2
Cantidad 50 mg
Porcentaje de pureza ≥98%
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.