Learn More
Diclorhidrato de puromicina, MP Biomedicals
Código de producto. 11427620
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
CAS 58-58-2
Fórmula molecular C22H31Cl2N7O5
Peso molecular (g/mol) 544.43
Número MDL MFCD00150080
Clave InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Sinónimo Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine
PubChem CID 131632508
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin Dihydrochloride
Tipo Puromycin Dihydrochloride
Nombre de nota from Streptomyces albo-niger
Forma física Polvo
Coeficiente de extinción 20.3 (275nm, 0.1N NaOH), 19.5 (268nm, 0.1 NHCl) (Lit.)
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetilamino)purina-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida;diclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.4
Color Blanco