Learn More
Diclorhidrato de puromicina, MP Biomedicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Puromycin Dihydrochloride |
Tipo | Puromycin Dihydrochloride |
Nombre de nota | from Streptomyces albo-niger |
Forma física | Polvo |
Coeficiente de extinción | 20.3 (275nm, 0.1N NaOH), 19.5 (268nm, 0.1 NHCl) (Lit.) |
Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.4 |
Color | Blanco |
Cantidad | 500 mg |