Learn More
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
121.00€ - 238.00€
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Revestimiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Revestimiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15311982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2645 64 G |
Gris | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
219.44€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15763619
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2430 64 W |
Blanco | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar |
167.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15361992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 64 B |
Azul | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
235.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15311962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1836 64 B |
Azul | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
121.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15321962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1836 64 G |
Gris | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
121.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15371962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1845 64 B |
Azul | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
136.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15381962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1845 64 G |
Gris | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
136.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15743619
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2430 64 B |
Azul | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar |
167.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15753619
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2430 64 G |
Gris | 61,0 x 76,2 cm (24 x 30 pulg.) | Adherencia estándar |
167.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15391962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1845 64 W |
Blanco | 45,7 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
136.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15331972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2436 64 B |
Azul | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
138.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15341972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2436 64 G |
Gris | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
138.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15351972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2436 64 W |
Blanco | 61,0 x 91,4 cm (24 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
138.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15381972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2645 64 B |
Azul | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
197.60€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15321982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2645 64 W |
Blanco | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
195.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15381982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3636 64 B |
Azul | 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
208.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15371992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 64 G |
Gris | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
238.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15331962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1836 64 W |
Blanco | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
129.38€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15391992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 64 W-HT |
Blanco | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Gran adherencia |
235.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15381992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 64 W |
Blanco | 91,4 x 114,3 cm (36 x 45 pulg.) | Adherencia estándar |
235.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15391982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3636 64 G |
Gris | 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 pulg.) | Adherencia estándar |
208.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15391972
![]() |
PURUS™
PS 2645 64 B-HT |
Azul | 66 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Gran adherencia | N/A | ||||||
15331982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2645 64 W-HT |
Blanco | 66,0 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.) | Gran adherencia |
186.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Specifications
Mezcla de LDPE |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.