Learn More
PURUS™ Láminas para alfombrillas EnviroTack™ para el control de la contaminación
Se han diseñado para su uso con las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™ con el fin de crear un sistema que sea sencillo de usar en cualquier zona crítica donde las alfombrillas no se puedan adherir a la superficie del suelo.
120.00€ - 238.00€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15342002
|
PURUS™
PF 2038 01 W 00 |
508 x 965 mm |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15352002
|
PURUS™
PF 2047 01 W 00 |
508 x 1194 mm |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15157162
|
PURUS™
PF 2847 01 W 00 |
711 x 1194 mm |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15382002
|
PURUS™
PF 3847 01 W 00 |
965 x 1194 mm |
238.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Se desmontan fácilmente para su limpieza.
- Su revestimiento posterior antideslizante hace que la lámina no se mueva
- Se adaptan a todas las alfombrillas PURUS™ EnviroTack™
- Resistentes y duraderas
- El antideslizante se ha fabricado con poliéster recubierto de polímero
- Antimicrobianas de forma natural y resistentes a hongos y al moho
- Personalización disponible: Llámenos si desea más información.
Especificaciones
Blanco |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
PURUS™ Láminas para alfombrillas EnviroTack™ para el control de la contaminación