Learn More
PURUS™ Láminas para alfombrillas Biohybrid™ para el control de la contaminación Código de producto.: 15362002
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
PURUS™ Láminas para alfombrillas Biohybrid™ para el control de la contaminación
Código de producto. 15362002 Tienda Purus Productos
660 x 965 mm, cada uno
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
660 x 965 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15362002
Marca: PURUS™ PF 2638 01 W 00
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Se han diseñado para su uso con las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™ con el fin de crear un sistema que sea sencillo de usar en cualquier zona crítica donde las alfombrillas no se puedan adherir a la superficie del suelo.
  • Se desmontan fácilmente para su limpieza.
  • Su revestimiento posterior antideslizante hace que la lámina no se mueva
  • Se adapta a todas las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™
  • Resistentes y duraderas
  • El antideslizante se ha fabricado con poliéster recubierto de polímero
  • Antimicrobianas de forma natural y resistentes a hongos y al moho
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 660 x 965 mm
Para utilizar con (aplicación) Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias
Para utilizar con (equipo) Para usar con las alfombrillas PURUS™ Biohybrid™ de 610 x 914 mm con el fin de favorecer la movilidad y la limpieza
Grosor (métrico) 3,175 mm
Color Blanco
Material 100% poliestireno
Título del producto
PURUS™ Láminas para alfombrillas Biohybrid™ para el control de la contaminación >