Learn More
Ansell Edmont™ Delantal de PVC Alphatec™ 65-100
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
:
Verde
Descripción
- PVC flexible y ofrece resistencia a la abrasión y punción.
- Los pasamuros sellados con ajustables permiten ajustar el tamaño sin desgarros.
Información de órdenes
dimColor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Universal |
| Material | PVC |
| Color | Verde |
| Desechables | Limited-use |
| Tipo de tapón | Ties |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Resistencia | Productos químicos, grasas y aceites |
| Grosor | 0,508 mm |
| Incluye | Lazos extralargos para cuello y cintura. |
| Mostrar más |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion