Learn More
Navailles Silla autoadaptable de PVC
Click to view available options
Altura del asiento:
Entre 470 y 600 mm
Entre 630 y 870 mm
Incluye:
Asiento, respaldo
Asiento, respaldo, reposapiés
Tipo de rueda:
Ninguno
Ruedas de cromo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La ergonomía y el diseño eliminan la fatiga
- Material resistente a la abrasión sin grapas ni costuras
- aluminio, base reforzada de 5 ramas
- Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
- Asiento deformable con 2° de inclinación hacia delante
- Montaje en silentbloc
- Respaldo alto y ajustable con soporte para lumbares
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Ajustables | Sí |
| Estilo de brazo | Sin reposabrazos |
| Certificaciones/conformidad | M1 |
| Acabado | PVC M1 urbano |
| Incluye | Asiento, respaldo |
| Tipo de elevación | Columna de elevación de gas |
| Capacidad portante (imperial) | 265 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 120 kg |
| Altura del asiento | Entre 470 y 600 mm |
| Mostrar más |