Learn More
Cole-Parmer™ Soportes para frascos de PVC
Monte estos soportes para frascos en una pared, campana o mesa de trabajo con la cinta de doble cara incluida. Los soportes para frascos Cole-Parmer™ admiten con facilidad la mayoría de los frascos de lavado estándar.
46.30€ - 84.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para frascos |
---|---|
Montaje | Pared, campana extractora o sobremesa |
Cantidad | 1 unidad |
Diámetro de la cavidad (métrico) | 78,7 mm |
Código de producto | Marca | N.º de gradillas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de gradillas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786758
|
Cole-Parmer™
63526-50 |
2 |
46.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796758
|
Cole-Parmer™
63526-60 |
3 |
84.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Construcción de PVC resistente
Especificaciones
Soporte para frascos | |
Pared, campana extractora o sobremesa | |
1 unidad | |
78,7 mm |