Learn More
DWK Life Sciences Frascos de reactivos con revestimiento de PVC con tapones de polipropileno
111.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad: 125 ml
Descripción
El revestimiento resistente elimina la dispersión de vidrio si se rompe, de modo que la limpieza es fácil y segura.
- El revestimiento de PVC inerte resiste ácidos fuertes, álcalis y la mayoría de disolventes
- El vidrio de borosilicato es fuerte y resistente a las grietas, y el borde de vertido sin goteo ofrece un vertido más seguro y limpio
- Los frascos de 125 y 250 ml incluyen una tapa de rosca especial y una etiqueta para ayudar a cumplir con los requisitos de OSHA
- Los frascos de 2300 ml tienen un agarre para dedos
Especificaciones
Capacidad | 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 4,8 in |
Material | Vidrio de borosilicato |
Color del tapón | Blanco |
Closure Liner | PTFE |
Tamaño del tapón | 33-430 mm |
Material del cierre | Polipropileno |