Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
Para interiores y exteriores | |
1,591 mm | |
-20 ° C-70 ° C | |
Globales |
PVC | |
Bidireccional | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |