Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Alarm Call Point
21.85€ - 26.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | PVC |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Para interiores y exteriores |
Altura (métrico) | 203 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15193279
|
Brady™
817691 |
Bidireccional |
21.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15173279
|
Brady™
817695 |
Panorámica |
26.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
PVC | |
Para interiores y exteriores | |
1,591 mm | |
-20 ° C-70 ° C | |
Globales |