Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Hose Pictogram
Marca: Brady™ 817059
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
ISO 7010 | |
PVC | |
Panorámica | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
PIC F002-203x203-VPVC-CRD/1 | |
1 unidad | |
Para interiores y exteriores | |
1,591 mm | |
-20 ° C-70 ° C | |
Globales |