Learn More
Kartell™ Mangueras de PVC K30
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9mm
12 mm
14 mm
Diámetro interior (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
20 metros
paquete de 20
Descripción
Fabricadas con PVC atóxico.Los tubos K30 de PVC Kartell™ son flexibles y transparentes.
- Intervalo de temperatura:De -5 °C a 50 °C
- Sin cadmio
- Adecuado para la transferencia de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Longitud global (métrico) | 20 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia de líquidos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -5 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De – 5 a 20 °C |