Learn More
Ansell Edmont™ Delantal de PVC de altas prestaciones
Delantal de PVC de alta resistencia con refuerzo en la zona frontal para un uso prolongado. El delantal de PVC de alta resistencia de Ansell Edmont™ está fabricado con vinilo de 20 mil.
Marca: Ansell Edmont™ 56101
7.49 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.83000kg
Descripción
- Vinilo blanco de alta resistencia de 20 mil
- Refuerzo en la zona frontal para un uso prolongado
- Resistente a productos químicos, aceites, grasa, punciones y abrasiones.
- Protección económica y resistente para el procesamiento de alimentos
- Tamaño: 35 pulg. Ancho, 45 pulg. largo
Especificaciones
Delantal | |
Blanco | |
0,508 mm | |
115 cm |
PVC | |
Productos químicos, grasas y aceites | |
84 x 112 cm |