Learn More
Cole-Parmer™ Organizador de PVC PH Perch™
Keep buffers, wash bottles, and waste beakers organized and in easy reach with the pHPerch Benchtop Workstation.
Marca:  Cole-Parmer™ 63527-30
Código de producto. 11716068
  • 295.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 1 year warranty.
Especificaciones
Especificaciones
Organizador
6 in.
12 in.
Buffers, Wash Bottles, Waste Beakers
10
33.02 cm
Blanco
15.24 cm
30.48 cm
Small
13 in.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Organizador de PVC PH Perch™ > Fondo: 152,4mm