Learn More
Dostmann Electronic™ Sonda de PVC
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +350 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Información de órdenes
Material
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sonda, inmersión |
| Material | PVC |
| Tipos de sensores | Clase B |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +350 °C |
| Longitud (métrico) | 150 mm |