Learn More
BioClean™ Cubrezapatos CPE
175.93 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cubrezapatos, azul
Descripción
- Resistentes a desgarros, rasgaduras y abrasiones.
- Bajos niveles de desprendimiento de partículas
- Robusta construcción
- Resistentes y duraderas
- Color: Azul
Especificaciones
Material | Polietileno fundido |
Color | Azul |
Grosor | 0,05 mm |
Longitud (métrico) | 406 mm |
Altura (métrico) | 150 mm |
Peso (métrico) | 4 g |
Tipo de producto | Protectores para zapatos |