Learn More
Navailles Taburete de PVC
El taburete de PVC ofrece las ventajas de ser compacto, polivalente y fácilmente ajustable.
Marca: Navailles 4GM 34GBLU 90 737
218.51 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Base cromada de 5 ramas, reforzada y resistente a los golpes
- Ruedas de caucho
- Columna de extracción de gas cromada con ajuste de altura y amortiguador
- Asiento redondo de vinilo M1 con espuma suave de alta densidad
Especificaciones
Gris | |
M1 | |
Asiento, respaldo | |
120 kg | |
23,2 in |
Sin reposabrazos | |
Prácticas médicas | |
265 lb | |
Entre 460 y 590 mm | |
59 cm |