Learn More
Fisherbrand™ Tubos transparentes de PVC
Se pueden esterilizar con vapor a 121 °C.
4.00€ - 11.14€
Especificaciones
Material | PVC |
---|---|
Longitud global (métrico) | 10 m |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 121 °C |
Cantidad de embalaje | 1/paquete |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12345859
|
Fisherbrand™
PVCNT/N03/10M |
3 mm |
4.00€
10 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12365859
|
Fisherbrand™
PVCNT/N06.5/10M |
6,5 mm |
7.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12375859
|
Fisherbrand™
PVCNT/N08/10MT |
8 mm |
11.14€
10 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- No tóxico
Especificaciones
PVC | |
121 °C | |
Transparente |
10 m | |
1/paquete | |
121 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos transparentes de PVC