Learn More
Buerkle™ Recipientes de cuello ancho de PVC transparente
1.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Descripción
- Tapón de rosca negro de polipropileno con junta de polietileno
- Adecuados para líquido, polvo o gránulos, cápsulas, colorantes
- Se usan para el transporte de muestras
- Su forma cuadrada optimiza el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Color | Transparente |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 46 x 46 x 75 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 31 mm |
Material | PVC |
Longitud (métrico) | 46 mm |
Anchura (métrico) | 46 mm |
Color del tapón | Negra |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecho |