Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PVC
Aptos para presión moderada o aplicaciones de vacío
38.00€ - 51.00€
Especificaciones
Material | PVC |
---|---|
Longitud global (métrico) | 10 m |
Para utilizar con (aplicación) | Apto para presión moderada o aplicaciones de vacío |
Color | Incolora |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12375869
|
Fisherbrand™
RPVCNT/15.9/10M |
16 mm |
38.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12385869
|
Fisherbrand™
RPVCNT/19.1/10M |
19 mm |
51.00€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Todas las dimensiones son aproximadas.- Transparentes e incoloros
- Pared reforzada con malla de terileno
- Flexibles pero con gran fuerza inherente
- Aptos para presión moderada o aplicaciones de vacío
Especificaciones
PVC | |
10 m | |
Apto para presión moderada o aplicaciones de vacío | |
Incolora |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de PVC