Learn More
Sanplatec™ Desecador portátil de tipo C Dry-Keeper
Un desecador de tipo no automático con una bandeja para gel de sílice para su uso en deshumidificación y otras aplicaciones.
Marca: Sanplatec™ 0031
Descripción
- Las placas de estante se pueden ajustar en 15 pasos a intervalos de 28 mm para adaptarse al tamaño de los objetos almacenados
- El diseño vertical delgado no ocupa mucho espacio
- Cabina con cuerpo de PVC y marco de ABS
- Tipo de puerta de cierre
- Marco blanco, cuerpo transparente
- La humedad interior es ligeramente diferente en función de la temperatura ambiente seleccionada y las condiciones de uso
Especificaciones
Vertical | |
Desecador | |
Deshumidificación | |
3 | |
Placa | |
508 mm |
PVC (cabina con cuerpo), ABS (bastidor) | |
Pestillo | |
C-3W | |
15 pasos a intervalos de 28 mm | |
312 mm | |
390 mm |
Título del producto
Sanplatec™ Desecador portátil de tipo C Dry-Keeper > Material: PVC
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido