Learn More
Buerkle™ Conectores en Y cilíndricos de PVDF
Proteja una conexión segura y flexible para aplicaciones exigentes con estos conectores en Y. Los conectores en Y cilíndricos de PVDF Buerkle™ están disponibles en una gran variedad de tamaños para ampliar, conectar, ramificar, unir y reparar tubos.
Marca: Buerkle™ 8712-0012
25.82 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- PVDF
- Resistentes a temperaturas de hasta + 160 °C máximo.
- Esterilizables
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
Esterilizable en autoclave | |
Manguera de 11 a 13 mm | |
Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV | |
Transparente |
Conector en Y | |
PVDF | |
10/Pk.; 20/escala | |
Cilíndrico en Y | |
de 160 °C |