Learn More
Buerkle™ Conectores de tubos de manguera de PVDF con boquilla cilíndrica recta
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10400821
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 9 mm
Manguera de 9 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10400821
Marca: Buerkle™ 87100014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con varios tamaños de manguera; estos conectores de tubos son esterilizables.
  • Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Diámetro (métrico) 13 a 15 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVDF
Para utilizar con Manguera de 13 a 15 mm
Cantidad de embalaje 10
Propiedades de resistencia Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV
Esterilidad Esterilizables
Forma Recto
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 160 °C
Tipo de producto Conector de tubos de manguera