Learn More
Buerkle™ Conectores de tubos de manguera de PVDF con boquilla cilíndrica recta
Descripción
- Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C
- Alta resistencia a la corrosión
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Diámetro (métrico) | 9 a 11 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | Manguera de 9 a 11 mm |
| Cantidad de embalaje | 10 |
| Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV |
| Esterilidad | Esterilizables |
| Forma | Recto |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |