Learn More
Thermo Scientific™ Membrana de transferencia de PVDF, 0,2 μm, 26,5 cm x 3,75 m
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
Las membranas de transferencia de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Thermo Scientific Pierce se fabrican con difluoruro de polivinilideno de alta calidad y proporcionan altas capacidades de unión para proteínas y ácidos nucleicos para métodos Western, Southern y Northern blotting. Esta membrana de PVDF tiene un tamaño de poro de 0,2 micras y es ideal para la detección quimioluminiscente y colorimétrica.
Características de las membranas de PVDF:
Inmunotransferencia (Western blotting): membranas de transferencia de PVDF fabricadas especialmente para aplicaciones de transferencia de proteínas y Western blot
Compatible y duradero: el difluoruro de polivinilideno (PVDF) es compatible con la mayoría de disolventes orgánicos, ácidos y bases suaves; no se rasga ni se vuelve quebradizo como la nitrocelulosa.
Especializado: utilice la variedad de 0,2 μm para la detección quimioluminiscente y colorimétrica.
Nuestras membranas de PVDF (difluoruro de polivinilideno) son más resistentes a la decoloración que otras membranas de PVDF del mercado y retienen mejor las proteínas adsorbidas que otros tipos de membranas de transferencia que se utilizan para la inmunotransferencia, incluidas las de nitrocelulosa. Esta membrana tiene menores niveles de fondo y mayor sensibilidad para el sondaje fluorescente que las membranas de nitrocelulosa o PVDF regulares.
Productos relacionados
Membrana de transferencia de PVDF, 0,45 μm, 26,5 cm × 3,75 m
Membrana de transferencia de PVDF, 0,45 μm, 10 cm × 10 cm
Membrana de transferencia de PVDF de baja fluorescencia, 0,2 μm, 7 cm × 8,4 cm
Características de las membranas de PVDF:
Nuestras membranas de PVDF (difluoruro de polivinilideno) son más resistentes a la decoloración que otras membranas de PVDF del mercado y retienen mejor las proteínas adsorbidas que otros tipos de membranas de transferencia que se utilizan para la inmunotransferencia, incluidas las de nitrocelulosa. Esta membrana tiene menores niveles de fondo y mayor sensibilidad para el sondaje fluorescente que las membranas de nitrocelulosa o PVDF regulares.
Productos relacionados
Membrana de transferencia de PVDF, 0,45 μm, 26,5 cm × 3,75 m
Membrana de transferencia de PVDF, 0,45 μm, 10 cm × 10 cm
Membrana de transferencia de PVDF de baja fluorescencia, 0,2 μm, 7 cm × 8,4 cm
Spécification
Spécification
| Descripción | Membrana de transferencia de PVDF, tamaño de poro de 0,2 μm, 26,5 cm ×3,75 m, las membranas están fabricadas de difluoruro de polivinilideno de alta calidad y proporcionan una alta capacidad de unión a proteínas y ácidos nucleicos para métodos de transferencia Western, Southern y Northern. |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos y análisis de proteínas, Western blotting, biología de proteínas |
| Cantidad | 1 rollo |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu