missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- El revestimiento de poliuretano de la palma ofrece resistencia a la abrasión
- La muñeca de tejido elástico garantiza un ajuste seguro
- La parte posterior ventilada es transpirable para minimizar la transpiración
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Área revestida | Palm |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tamaño | 8 |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, maquinaria y manejo de equipos |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido