Learn More
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados con termómetro
Código de producto. p-7222581
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10010231 10 mL cada uno
10070261 50 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10010231
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05640013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507
  • Capilar lateral estándar, ajustado
  • Con tapón de junta cónica NS 7/16
  • Termómetro con junta NS 10/19
  • Con escala de vidrio mate (intervalo de medición: de 5 a 35 °C, unidad: 0,2 °C, contenido: alcohol)
  • Ajustados a In (con certificado individual)
  • Exactitud: 0,001 cm³
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3