missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PYCR2 Mouse anti-Human, Clone: OTI4A10, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF501877
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
PYCR2 belongs to the pyrroline-5-carboxylate reductase family. The function of the PYCR2 protein is not known.Especificaciones
PYCR2 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
PYCR2 | |
HLD10, P5CR2 | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
29920 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
OTI4A10 | |
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
Q96C36 | |
PYCR2 | |
Full length human recombit protein of human PYCR2 produced in HEK293T cell. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido