Especificaciones
Nombre del producto químico o material | PyOxim |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.39 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PyOxim
RUO – Research Use Only
Título del producto
PyOxim, 97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido