Learn More
Pyrantel pamoate, MedChemExpress
Código de producto. 16401646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16401646 500 mg 500 miligramos
16445936 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16401646
Marca: Medchem Express HY12640
MedChemExpress Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrantel pamoate
Forma física Powder
CAS 22204-24-6
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H30N2O6S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Pyrantel embonate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (84.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.CN5CCCN=C5/C=C/C6=CC=CS6
Peso molecular (g/mol) 594.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.68
Porcentaje de pureza 99.94%