Learn More
Ácido pirazina-2,5-dicarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452159
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
It is an pyrazine used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una pirazina que se utiliza en investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-05-4
Fórmula molecular C6H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 168.11
Número MDL MFCD00216919
Clave InChI GMIOYJQLNFNGPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-pyrazinedicarboxylic acid, 2,5-pyrazinedicarboxylicacid, pubchem8868, 2,5-pyrazine-diacid, ksc177q1r, pyrazinedicarboxylic-2,5 acid
PubChem CID 255280
Nombre IUPAC pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Punto de fusión 255°C to 260°C (literature)
Cantidad 1 g
Beilstein 139985
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.