Learn More
Ácido pirazolo[1,5-a]piridina-2-carboxílico, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10544493
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 63237-88-7
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.15
Número MDL MFCD06739057
Clave InChI AYGNAOBAPQNTIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, 2-carboxypyrazolo 1,5-a pyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15887, 2-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1 pound not5-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 7127820
Nombre IUPAC ácido pirazolo[1,5-a]piridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NN2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico