Learn More
Pirazolo[1,5-a]piridina-7-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484480
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11484480 1 g 1 g
11474480 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11484480
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50074.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 362661-83-4 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362661-83-4
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.149
Número MDL MFCD06739029
Clave InChI SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 10866474
Nombre IUPAC pirazolo[1,5-a]piridina-7-carbaldehído
SMILES C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.