Learn More
Pirazolo[1,5-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497527
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15497527 1 g 1 g
15407537 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15497527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35502.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 274-56-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274-56-6
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD08752622
Clave InChI DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
PubChem CID 67507
Nombre IUPAC pyrazolo[1,5-a]pyridine
SMILES C1=NN2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Color De marrón o incoloro a rojo
Punto de ebullición 37°C to 39°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.6075
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido