Learn More
Embudo de filtración Büchner de vidrio de 40 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtración Büchner de vidrio de 40 mm Pyrex™ incluye un disco de vidrio sinterizado integral y además se ha construido con vidrio Pyrex™. Alta resistencia a la mayoría de agentes corrosivos y no requiere papeles de filtro.
225.00€ - 259.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 50 ml |
---|---|
Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 170 mm |
Diámetro del disco (métrico) | 40 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Porosidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Porosidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12673212
|
Pyrex
3630/02 |
De 100 a 160 μm | 1 | Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |
230.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12683212
|
Pyrex
3630/04 |
De 40 a 100 μm | 2 | Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |
230.00€
paquete de 5 |
|
|||
11991548
|
Pyrex
3630/06 |
De 10 a 16 μm | 3 | Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |
230.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12603222
|
Pyrex
3630/08 |
De 10 a 16 μm | 4 | Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |
259.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12692132
|
Pyrex
3630/01 |
De 160 a 250 μm | 0 | Discos de vidrio sinterizado integrales |
225.00€
paquete de 5 |
|
|||
Descripción
- Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
- Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
- For convenient filtration of solutions - No filter papers required - Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulfuric acid
- Choice of disc diameters and porosities
Especificaciones
50 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
40 mm | |
Embudo de filtración Buchner |
8 mm | |
170 mm | |
100 mm |