Learn More
Embudo de filtración Büchner de vidrio de 60 mm de diámetro Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El embudo de filtración Büchner de vidrio de 60 mm Pyrex™ incluye un disco de vidrio sinterizado integral y además se ha construido con vidrio Pyrex™. Alta resistencia a la mayoría de agentes corrosivos y no requiere papeles de filtro.
459.00€ - 1195.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 ml |
---|---|
Diámetro del tubo (métrico) | 13 mm |
Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 180 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración práctica de soluciones |
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12613222
|
Pyrex
3700/02 |
1 | De 100 a 160 μm |
464.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11317994
|
Pyrex
3700/04 |
2 | De 40 a 100 μm |
464.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11900955
|
Pyrex
3700/01 |
0 | De 160 a 250 μm |
459.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11981025
|
Pyrex
3700/06 |
3 | De 16 a 40 μm |
464.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12643222
|
Pyrex
3700/08 |
4 | De 10 a 16 μm |
498.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15567710
|
Pyrex
3700/10 |
5 | 1,0 a 1,6μm |
1195.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.El embudo de filtración Büchner de cristal de Pyrex™ de 60 mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también fabricado con vidrio de Pyrex™.Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
- Completa gama de embudos de filtro Büuchner con discos de vidrio sinterizado integrados
- Disco y cuerpo del embudo fabricados con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
- Para la filtración cómoda de soluciones - Sin necesidad de utilizar papeles de filtro - Muy resistente a la mayoría de reactivos corrosivos, como amoniaco y ácido sulfúrico concentrado
- Opción de porosidades y diámetros de disco
Especificaciones
125 ml | |
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato | |
Para la filtración práctica de soluciones | |
Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |
13 mm | |
180 mm | |
60 mm | |
100 mm |