Learn More
Corning™ Pipetas PYREX™ 7079
Código de producto. 11922298 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
< 0,01/ml
0,1 ml
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 175
paquete de 240
paquete de 700
Código de producto. 11922298
Marca: Corning™ 70795N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio a granel desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Estas pipetas de vidrio desechables están calibradas para administración con soplado y presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. No estériles, sin tapón, envasadas a granel Referencia: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 1 ml
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (imperial) 0,16 oz
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables